Få mere at vide
4-(2-furyl)benzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085952
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10085952 250 mg 250mg
10432453 1 g 1g
10372055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10085952 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34404CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 60456-77-1
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
InChI nøgle WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
IUPAC navn 4-(furan-2-yl)benzaldehyd
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-furyl)benzaldehyde
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%