Få mere at vide
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, TRC
Artikelnummer. 30009832
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009832 100 g
30005080 250 mg
30008469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD471165100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20059-73-8
Molekylær formel C11 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Synonym Benzenemethanamine, 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]- (9CI, ACI), 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-[2-(dimethylamino)ethoxy]- (6CI, 7CI, 8CI), 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethan-1-amine, 2-[4-(Aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, [2-(4-Aminomethyl-phenoxy)-ethyl]-dimethyl-amine, [2-[(4-Aminomethylphenyl)oxy]ethyl]dimethylamine, [4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methanamine, NSC 37857
IUPAC navn 2-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
SMIL CN(C)CCOc1ccc(CN)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-9,12H2,1-2H3
Formel vægt 194.1419