Få mere at vide
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10011634
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10011634 250 mg 250mg
10020274 1 g 1g
10356714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011634 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51504CB
Kemiske identifikatorer
CAS 15182-92-0
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD07368978
InChI nøgle CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
PubChem CID 84823
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd
SMIL CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.24
Procent renhed 95%