Få mere at vide
4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 297.1729 |