Få mere at vide
4-(2-chlorphenyl)but-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180732
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10180732 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10180732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04159DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 20766-37-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9ClO
Lineær formel ClC6H4CH=CHC(O)CH3
MDL nummer MFCD00084971
Mængde 1 g
Synonym 4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-chlorophenyl, e-4-2-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 3e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-o-chlorophenyl, e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-chlorophenyl, o-chlorobenzalacetone, 2-chloro-benzalacetone, 2-chlorostyrylmethyl ketone
InChI nøgle FHDSETHROOWFCQ-VOTSOKGWSA-N
SMIL CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC navn (E)-4-(2-chlorphenyl)but-3-en-2-on
Molekylvægt (g/mol) 180.631
PubChem CID 5372820
Formel vægt 180.63
Procent renhed 97%