Få mere at vide
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11346776
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346776 10 g 10g
11356776 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04068.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20849-78-9 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20849-78-9
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
MDL nummer MFCD00013995
InChI nøgle OOAPBGPLZAFZSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88712
IUPAC navn 4-(2-chlorethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(CCCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 187°C to 189°C
Mængde 10 g
Beilstein 2084041
Synonym 4-2-chloroethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-chloroethyl, acmc-1cklh, 4-carboxyphenethyl chloride, p-b-chloroethyl benzoic acid, 4-2-chloro-ethyl benzoic acid, 4-2-chloro-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-2-chloroethyl, 1-4-carboxyphenyl-2-chloroethane, p-beta-chloroethyl benzoic acid
Formel vægt 184.62
Procent renhed 97%