Få mere at vide
4-(2-chlor-6-nitrophenoxy)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772843
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772843 10 g 10g
10496452 1 g 1g
10371765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB02778EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-00-9
Molekylær formel C12H7Cl2NO5S
Molekylvægt (g/mol) 348.15
MDL nummer MFCD00052679
InChI nøgle CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2774276
IUPAC navn 4-(2-chlor-6-nitrophenoxy)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 348.16
Procent renhed 97%