Få mere at vide
4-{[2-(brommethyl)phenyl]sulfonyl}morpholin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10726915 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69608CB
Kemiske identifikatorer
CAS 941717-06-2
Molekylær formel C11H14BrNO3S
Molekylvægt (g/mol) 320.201
MDL nummer MFCD09879984
InChI nøgle VRRKTYLWVKMVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromomethyl phenyl sulfonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzenesulfonyl morpholine, 4-2-bromomethyl phenyl sulphonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulfonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzene-1-sulfonyl morpholine
PubChem CID 24229771
IUPAC navn 4-[2-(brommethyl)phenyl]sulfonylmorpholin
SMIL C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 320.21
Procent renhed 90%