Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)morfolin, 98+%
Artikelnummer. 10733033 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733033 5 g Glasflaske 5g
10107283 25 g Glasflaske 25g
10157460 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10733033 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2038-03-1
Molekylær formel C6H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00006182
InChI nøgle RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)morpholine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 24 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 175 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4745 til 1,4765
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.99
Synonym 2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone, 1-pentamethylphenyl ethanone, 1-pentamethylphenyl ethan-1-one, 2,3,4,5,6-pentamethylacetophenone, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl ethanone, acmc-1cl24, 2,3,4,5,6-pentamethyl acetophenone, 1,2,3,4,5-pentamethyl-6-acetylbenzene, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene, ethanone,1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
SMIL NCCN1CCOCC1
IUPAC navn 2-(morpholin-4-yl)ethan-1-amin
PubChem CID 74876
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.