Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)morfolin, 98+%
Artikelnummer. 11449307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449307 250 g 250g
11439307 50 g 50g
11429307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21365.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130,19 g/mol
4-(2-Aminoethyl)morpholin anvendes som ligand og reagerer med nikkel(II)nitrit til dannelse af trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholin]dinitronikkel(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(2-Aminoethyl)morpholin anvendes som ligand og reagerer med nikkel(II)nitrit
til dannelse af trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholin]dinitronikkel(II).
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2038-03-1
Molekylær formel C6H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00006182
InChI nøgle RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
PubChem CID 408285
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethanamin
SMIL C1COCCN1CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Smeltepunkt 23 °C til 25 °C
Tæthed 0.999
pH 12
Kogepunkt 200 °C til 203 °C
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.476
Mængde 250 g
FN nummer UN2923
Beilstein 104378
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 130.19
Procent renhed ≥98%