Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)morpholin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439307 50 g 50g
11449307 250 g 250g
11429307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21365.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
4-(2-Aminoethyl)morpholin anvendes som ligand og reagerer med nikkel(II)nitrit til dannelse af trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholin]dinitronikkel(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(2-Aminoethyl)morpholin anvendes som ligand og reagerer med nikkel(II)nitrit
til dannelse af trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholin]dinitronikkel(II).
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2038-03-1
Molekylær formel C6H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00006182
InChI nøgle RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
PubChem CID 408285
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethanamin
SMIL C1COCCN1CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Smeltepunkt 23°C to 25°C
Tæthed 0.999
pH 12
Kogepunkt 200°C to 203°C
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.476
Mængde 50 g
FN nummer UN2923
Beilstein 104378
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 130.19
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Aminoethyl)-morpholine