Få mere at vide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11485606
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485606 500 g 500g
11465606 25 g 25g
11475606 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20745.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35303-76-5
Molekylær formel C8H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 200.256
MDL nummer MFCD00010301
InChI nøgle FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonamide, 4-2-aminoethyl benzene sulfonamide, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonamide, 4-2-amino-ethyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-2-aminoethyl, 4-2-aminoethyl benzenesulphonamide, chembl7087, 4-aminoethylbenzenesulfonamide, 2-4-sulfamoylphenyl ethylamine
PubChem CID 169682
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonamide
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Mængde 500 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 200.26
Procent renhed 99%