Få mere at vide
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene Sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22) |
| Formel vægt | 368.0598 |
| Procent renhed | >95% |