Få mere at vide
4-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330667
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11330667 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 11330667 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48639CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
CAS 876316-33-5
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H26BNO3
MDL nummer MFCD07781208
Mængde 250 mg
Synonym 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 2-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 2-4-morpholinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, amtb374, 2-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester
InChI nøgle WCNXVDLZTGODQW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
IUPAC navn 4-[[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholin
Molekylvægt (g/mol) 303.21
PubChem CID 16414146
Formel vægt 303.21
Procent renhed 95%