Få mere at vide
[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbaminsyre-ethylester, TRC
Artikelnummer. 17991475
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991475 10 mg
17932785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91654010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 318515-70-7
Molekylvægt (g/mol) 423.48
IUPAC navn ethyl N-[4-[2-[(4-ethyl-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamat.
SMIL CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)N2CC(=C(CC)C2=O)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl ([4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H25 N3 O6 S
Mængde 10 mg
Synonym Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)
Formel vægt 423.1464
Procent renhed >95%