Få mere at vide
4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592272
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592272 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10079061 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12838DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 54557-81-2
Molekylær formel C12H12O5
Molekylvægt (g/mol) 236.223
MDL nummer MFCD00168683
InChI nøgle LMDXEMFSAHAGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-4-oxo-butyric acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-ethylenedioxy phenyl-4-oxobutyric acid, 4-2,3-dihydro-1,4,benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-7-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl butyric acid, 4-2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, maybridge1_001974, regid_for_cid_2758835
PubChem CID 2758835
IUPAC navn 4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutansyre
SMIL C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 236.22
Procent renhed 97%