missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[2,2-Dichloro-1-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenol, TRC

Artikelnummer. 30135851
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135851 100 mg
30135603 500 mg
30003811 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD438908100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14868-03-2
Molekylær formel C14 H10 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 281.134
Synonym Phenol, 4,4'-(dichloroethenylidene)bis- (9CI), Phenol, 4,4'-(dichlorovinylidene)di- (6CI,8CI), 4,4'-(2,2-Dichloroethenylidene)bis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene, 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-hydroxyphenyl)ethylene, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-dichloroethene, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-dichloroethylene, 2,2-Dichloro-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene, 4,4'-(Dichlorovinylidene)diphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene, Bis(4-hydroxyphenyl)dichloroethylene, Bisphenol C 2
IUPAC navn 4-[2,2-dichloro-1-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenol
SMIL Oc1ccc(cc1)C(=C(Cl)Cl)c2ccc(O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol C 2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl2O2/c15-14(16)13(9-1-5-11(17)6-2-9)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,17-18H
Formel vægt 280.0058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.