Få mere at vide
[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxymethyl]oxirane |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O4/c1-12(2)17-8-7-16-9-13-3-5-14(6-4-13)18-10-15-11-19-15/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 266.1518 |