Få mere at vide
4-[2-[1-(4-Methylphenyl)ethylidene]hydrazinyl]benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[1-(4-Methylphenyl)ethylidene]hydrazinyl]benzenesulfonamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O2S/c1-11-3-5-13(6-4-11)12(2)17-18-14-7-9-15(10-8-14)21(16,19)20/h3-10,18H,1-2H3,(H2,16,19,20) |
| Formel vægt | 303.1041 |
| Procent renhed | >95% |