Få mere at vide
4-(1H-tetrazol-5-yl)benzaldehyd, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 174.16 |
| Procent renhed | 99% |