Få mere at vide
4-(1H-tetrazol-5-yl)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315529
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315529 250 mg 250mg
11325529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50470.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 74815-22-8 | C8H6N4O | 174.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74815-22-8
Molekylær formel C8H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 174.163
MDL nummer MFCD01311033
InChI nøgle SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2760606
IUPAC navn 4-(2H-tetrazol-5-yl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 174.16
Procent renhed 99%