Få mere at vide
[4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306805
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11306805 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10507884 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306805 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56009CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 160388-55-6
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD08435916
InChI nøgle ADLULGOPZPFWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanol, 1-4-hydroxymethyl-benzyl-1h-pyrazole, benzenemethanol, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 9vq
PubChem CID 16640562
IUPAC navn [4-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%