Få mere at vide
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10637123
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10637123 1 g 1g
10483034 250 mg 250mg
10506985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56004DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 887922-90-9
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD08059835
InChI nøgle FAURNROAEFQBHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
PubChem CID 18525876
IUPAC navn 4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%