Få mere at vide
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol |
| CAS | 143426-49-7 |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C10H10N2O |
| MDL nummer | MFCD02682057 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-pyrazol-1-yl-phenyl methanol, 4-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-pyrazolyl phenyl methanol, 4-1-pyrazolyl benzylalcohol, 4-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 4-1h-pyrazol-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylphenyl methan-1-ol |
| Vis mere |