Få mere at vide
4-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601483
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10601483 250 mg 250mg
10100732 1 g 1g
10747285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10601483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18404CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 99662-34-7
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.187
MDL nummer MFCD02681938
InChI nøgle PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
PubChem CID 2776477
IUPAC navn 4-pyrazol-1-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.19
Procent renhed 95%