Få mere at vide
[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11390617 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10113134 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 103573-92-8
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD08271921
InChI nøgle FSLVBXCLXDGFRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, d0n8qd, 4-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-imidazole-1-ylmethyl benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenylmethanol, benzenemethanol,4-1h-imidazol-1-ylmethyl
PubChem CID 15594569
IUPAC navn [4-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)CO
Specifica
Kemisk navn eller materiale [4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.