Få mere at vide
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-N-methylbenzylamin 1,5 oxalat 0,5 hydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506334
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10506334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10235564 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43396DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-84-9
Molekylær formel C14H17N3O4
Molekylvægt (g/mol) 291.307
MDL nummer MFCD09064952
InChI nøgle AIQAEMDKVTYASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid; 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methyl methyl amine, oxalic acid-1-4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine 1/1
PubChem CID 24229491
IUPAC navn 1-[4-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]-N-methylmethanamin;oxalsyre
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2.C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-N-methylbenzylamine 1.5 oxalate 0.5 hydrate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 345.34
Procent renhed 95%