Få mere at vide
[4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371323
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371323 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10670885 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45709CB
Kemiske identifikatorer
CAS 160388-56-7
Molekylær formel C10H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 189.218
MDL nummer MFCD07772869
InChI nøgle XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol
PubChem CID 7162035
IUPAC navn [4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.22
Procent renhed 97%