Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799953
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10799953 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10127792 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10683635 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10799953 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45704CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-94-5
Molekylær formel C10H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 187.202
InChI nøgle XEPIORKIFKJATD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
PubChem CID 7164655
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%