Få mere at vide
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10487802
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10487802 250 mg 250mg
10722483 1 g 1g
10163384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10487802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18601CB
Kemiske identifikatorer
CAS 162848-16-0
Molekylær formel C9H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 189.174
MDL nummer MFCD02682060
InChI nøgle FOMQQGKCPYKKHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736531
IUPAC navn 4-(1,2,4-triazol-1-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzoic acid, pubchem19582, rarechem al be 1325, buttpark 9550-80, acmc-1c5ri
Formel vægt 189.17
Procent renhed 95%