Få mere at vide
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469155
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469155 5 g 5g
15459155 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-39-5
Molekylær formel C17H26BNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.21
MDL nummer MFCD08690299
InChI nøgle AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525868
IUPAC navn 1-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 287.2