Få mere at vide
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone, 94%
Artikelnummer. 11419867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419867 5 g 5g
11429867 25 g 25g
11439867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22832.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.273 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51639-48-6
Molekylær formel C12H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.273
MDL nummer MFCD00005962
InChI nøgle KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC navn 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Smeltepunkt 93°C to 98°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Formel vægt 204.27
Procent renhed 94%