Få mere at vide
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10788265 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123914 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10788265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 915707-39-0
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD09702346
InChI nøgle ZIRNSRSOPMSFDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 24229466
IUPAC navn 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzoesyre
SMIL CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%