Få mere at vide
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone |
| Smeltepunkt | 114°C to 118°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 608955 |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |