Få mere at vide
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352386
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352386 5 g 5g
11362386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10041-06-2
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
MDL nummer MFCD00005282
InChI nøgle GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
PubChem CID 82316
IUPAC navn 1-(4-imidazol-1-ylphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Mængde 5 g
Beilstein 608955
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%