Få mere at vide
4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O6/c1-4-8(5-2)14-11-10(15(19)20)6-9(13(17)18)7(3)12(11)16(21)22/h6,8,14H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18) |