Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97%, stab. with 0.1% BHT
Artikelnummer. 15479065
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479065 5 g 5g
15469065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479065 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H36058.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 956150-13-3
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.237
MDL nummer MFCD22682825
InChI nøgle QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
PubChem CID 57103928
IUPAC navn 4-cyclohexa-1,4-dien-1-ylbutan-1-ol
SMIL C1C=CCC(=C1)CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol
Navn note stabilized with 0.1% BHT
Tæthed 0.957
Kogepunkt 247°C to 248°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 152.23
Procent renhed 97%