Få mere at vide
[4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10554974
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10554974 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10453555 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40209DE
Kemiske identifikatorer
CAS 454678-91-2
Molekylær formel C10H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 191.248
MDL nummer MFCD09064950
InChI nøgle QOLUYHARONOGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-thiazolyl, 4-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl phenyl methanol, 4-1,3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl benzylalcohol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229487
IUPAC navn [4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 191.25
Procent renhed 97%