Få mere at vide
[4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 191.25 |
| Procent renhed | 97% |