Få mere at vide
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613815
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613815 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10326614 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 266369-49-7
Molekylær formel C10H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.231
MDL nummer MFCD08275675
InChI nøgle NCAPRAZCSUNRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-thiazol-2-yl benzoic acid, 4-thiazol-2-yl benzoic acid, 4-2-thiazolyl benzoic acid, 4-thiazol-2-yl benzoicacid, benzoic acid,4-2-thiazolyl
PubChem CID 23510471
IUPAC navn 4-(1,3-thiazol-2-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NC=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%