Få mere at vide
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10576314 250 mg 250mg
10439953 1 g 1g
10193214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40204CB
Kemiske identifikatorer
CAS 198904-53-9
Molekylær formel C10H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 189.23
MDL nummer MFCD06797780
InChI nøgle LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10535655
IUPAC navn 4-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Synonym 4-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 4-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thiazolyl, benzaldehyde, 4-2-thiazolyl, 4-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-thiazol-2-ylbenzaldehyde, 4-2-thiazolyl-benzaldehyde
Formel vægt 189.24
Procent renhed 95%