Få mere at vide
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415138
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415138 2 g 2g
15425138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15415138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58963.04
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66739-89-7
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00052570
InChI nøgle AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778428
IUPAC navn 4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzonitril
SMIL N#CC1=CC=C(C=C1)C1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
Mængde 2 g
FN nummer UN3439
Synonym 4-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 4-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 4-1,3 dioxolane-2-yl-benzonitrile, 4-1,3-dioxolane-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1,3-dioxolan-2-yl, benzonitrile, 4-1,3-dioxolan-2-yl, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbonitrile
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%