Få mere at vide
4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110493
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10423573
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01234CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 160068-88-2
Molekylær formel C10H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 190.005
MDL nummer MFCD04039026
InChI nøgle AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 2794711
IUPAC navn 4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyd
SMIL B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190
Procent renhed 97%