Få mere at vide
4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10699505
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10699505 5 g 5g
10423573 250 mg 250mg
10600105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10699505 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01234DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 160068-88-2
Molekylær formel C10H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 190.005
MDL nummer MFCD04039026
InChI nøgle AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 2794711
IUPAC navn 4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyd
SMIL B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 190
Procent renhed 97%