Få mere at vide
4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 190 |
| Procent renhed | 97% |