Få mere at vide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzylaminhydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089101
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10089101 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10475692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10089101 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16413CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-49-9
Molekylær formel C9H10ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 227.71
MDL nummer MFCD02682075
InChI nøgle WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
IUPAC navn [4-(thiadiazol-4-yl)phenyl]methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 227.72
Procent renhed 95%