Få mere at vide
4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde |
| CAS | 27913-96-8 |
| Molekylær formel | C11H13NO3S |
| MDL nummer | MFCD08276340 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=CC1=CC=C(N(CC2)CCS2(=O)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.29 |
| Procent renhed | 98% |