Få mere at vide
[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid, TRC
Artikelnummer. 30414957
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414957 250 mg
30412822 1 g
30427648 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT131705250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13402-97-6
Molekylær formel C16 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 264.36
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]acetic acid
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCC(=O)O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-16(4,5)12-6-8-13(9-7-12)19-10-14(17)18/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)
Formel vægt 264.173