Få mere at vide
(3S,4S)-(+)-1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10712954 5 g 5g
10173821 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712954 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348730050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90365-74-5
MDL nummer MFCD01073893
InChI nøgle QJRIUWQPJVPYSO-QWRGUYRKSA-N
Synonym 3s,4s-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3s,4s, pubchem18732, 3s,4s-1-benzyl-3,4-dihydroxypyrrolidine, 3s,4s-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol sum of enantiomers, hplc
PubChem CID 2734057
IUPAC navn (3S,4S)-1-benzylpyrrolidin-3,4-diol
SMIL C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S, 4S)-(+)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95.0°C to 101.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H15NO2
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand +32° (20°C c=1,MeOH)
Specifik rotation + 32.00
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.