Få mere at vide
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrClO2/c18-14-3-6-17(19)13(10-14)9-12-1-4-15(5-2-12)21-16-7-8-20-11-16/h1-6,10,16H,7-9,11H2/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 366.0022 |